Läs mer
trans-4-hydroxi-L-prolin metylester hydroklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15469295
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15469295 25 g 25g
15459295 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15469295 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51726.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 40216-83-9 | C6H12ClNO3 | 181.616 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40216-83-9
Molekylformel C6H12ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 181.616
MDL-nummer MFCD00080855
InChI-nyckel KLGSHNXEUZOKHH-JBUOLDKXSA-N
Synonym 2s,4r-methyl 4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, trans-4-hydroxy-l-proline methyl ester hydrochloride, h-hyp-ome.hcl, methyl 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, l-4-hydroxyproline methyl ester hydrochloride, hydroxyproline methyl ester hydrochloride, trans-4-hydroxy-l-proline methyl ester hcl, 2s,4r-methyl 4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hcl, trans-4-hydroxy-l-proline methyl ester, hydrochloride salt, l-proline, 4-hydroxy-, methyl ester, hydrochloride, 4r
PubChem CID 11435319
IUPAC-namn metyl (2S,4R)-4-hydroxipyrrolidin-2-karboxylat;hydroklorid
LEDER COC(=O)C1CC(CN1)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-4-Hydroxy-L-proline methyl ester hydrochloride
Beilstein 4716932
Kvantitet 25 g
Formel vikt 181.62
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.