Läs mer
trans-4-Hydroxy-L-proline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Hydroxyproline |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4+/m1/s1 |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 131.0582 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |