Läs mer
trans-4-Hydroxy-L-prolin, TRC
Produktkod. 30137785
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137785 100 g
30135610 25 g
30003424 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137785 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH952376100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51-35-4
Molekylformel C5 H9 N O3
Molekylvikt (g/mol) 131.13
Synonym (4R)-4-Hydroxy-L-proline, L-Proline, 4-hydroxy-, trans-, Proline, 4-hydroxy-, L- (8CI), (4R)-4-Hydroxy-L-proline, (-)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylic acid, (2S,4R)-(-)-4-Hydroxyproline, (2S,4R)-4-Hydroxyproline, (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, (R)-4-Hydroxy-(S)-proline, (R)-4-Hydroxy-L-proline, (S)-Hydroxyproline, 4(R)-Hydroxy-2(S)-pyrrolidinecarboxylic acid, 4(R)-Hydroxyproline, 4-Hydroxy-(S)-proline, 4-Hydroxy-L-proline, 4-Hydroxyproline, 4-trans-Hydroxy-L-proline, Hydroxy-L-proline, Hydroxyproline, Hypro, L-4-Hydroxyproline, L-Hydroxyproline, L-Hypro, L-trans-4-Hydroxyproline, Ls-Hydroxyproline, NSC 46704, Proline, 4-hydroxy-, trans-4-Hydroxy-L-proline, trans-4-Hydroxyproline, trans-L-4-Hydroxyproline, trans-L-Hydroxyproline, δ-Hydroxyproline
IUPAC-namn (2S,4R)-4-hydroxypyrrolidin-2-karboxylsyra
LEDER O[C@H]1CN[C@@H](C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Hydroxyproline
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4+/m1/s1
Kvantitet 100 g
Formel vikt 131.0582
Procent renhet >95%