missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
trans-4-Hydroxy-lomustine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-4-Hydroxy-lomustine |
| CAS | 56239-24-8 |
| Molekylformel | C9H16ClN3O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-(2-Chloroethyl)-3-(trans-4-hydroxycyclohexyl)-1-nitrosourea, N-(2-Chloroethyl)-N'-(trans-4-hydroxycyclohexyl)-N-nitrosourea, NSC 239717, trans-4-Hydroxy CCNU |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16ClN3O3/c10-5-6-13(12-16)9(15)11-7-1-3-8(14)4-2-7/h7-8,14H,1-6H2,(H,11,15) |
| LEDER | O[C@@H]1CC[C@H](CC1)NC(=O)N(CCCl)N=O |
| IUPAC-namn | 1-(2-chloroethyl)-3-(4-hydroxycyclohexyl)-1-nitrosourea |
| Molekylvikt (g/mol) | 249.69 |
| Formel vikt | 249.088 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?