Läs mer
trans-4-hydroxycinnaminsyra, 98 %
Produktkod. 11422168
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11422168 100 g 100g
11412168 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11422168 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15167.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 501-98-4 | C9H8O3 | 164,16 g/mol
trans-4-Hydroxykanelsyra används som en hydroxikanelsyra med antioxidantegenskaper. p-kumarsyra är en aromatisk fytokemikalie för proteomikforskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar trans-4-Hydroxykanelsyra används som en hydroxikanelsyra med antioxidantegenskaper. p-kumarsyra är en
aromatisk fytokemikalie för proteomikforskning.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 501-98-4
Molekylformel C9H8O3
Molekylvikt (g/mol) 164.16
MDL-nummer MFCD00004399
InChI-nyckel NGSWKAQJJWESNS-ZZXKWVIFSA-N
Synonym p-coumaric acid, 4-hydroxycinnamic acid, p-hydroxycinnamic acid, 4-coumaric acid, trans-4-hydroxycinnamic acid, trans-p-coumaric acid, p-cumaric acid, 3-4-hydroxyphenyl acrylic acid, para-coumaric acid, hydroxycinnamic acid
PubChem CID 637542
ChEBI CHEBI:32374
IUPAC-namn (E)-3-(4-hydroxifenyl)prop-2-ensyra
LEDER C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-4-Hydroxycinnamic acid
Smältpunkt ∼214 °C (dekomposition)
Kvantitet 100 g
Beilstein 2207383
Merck Index 14,2560
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 164.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.