Läs mer
trans-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic Acid |
| CAS | 3685-22-1 |
| Molekylformel | C7H12O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | cis-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid (ACI), cis-4-Hydroxycyclohexane-1-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h5-6,8H,1-4H2,(H,9,10)/t5-,6+ |
| LEDER | O[C@@H]1CC[C@@H](CC1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-hydroxycyclohexane-1-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.17 |
| Formel vikt | 144.0786 |