Läs mer
trans-4-Hydroxycyclohexylcarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-4-Hydroxycyclohexylcarboxylic Acid |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h5-6,8H,1-4H2,(H,9,10) |
| Formel vikt | 144.0786 |