Läs mer
(±)-trans-4-Isopropylpyrrolidine-3-carboxylic Acid Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-trans-4-Isopropylpyrrolidine-3-carboxylic Acid Hydrochloride |
| CAS | 1049740-49-9 |
| Molekylformel | C8H16ClNO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (3S,4S)-4-(1-Methylethyl)-3-pyrrolidinecarboxylic Acid Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO2.ClH/c1-5(2)6-3-9-4-7(6)8(10)11;/h5-7,9H,3-4H2,1-2H3,(H,10,11);1H/t6-,7+;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.CC(C)[C@@H]1CNC[C@H]1C(=O)O |
| IUPAC-namn | (3S,4S)-4-propan-2-ylpyrrolidine-3-carboxylic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 193.67 |
| Formel vikt | 193.087 |