Läs mer
trans-4-metoxicinnaminsyra, 98 %
Produktkod. 11481548
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11481548 250 g 250g
11461548 10 g 10g
11471548 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11481548 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13870.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 943-89-5 | C10H10O3 | 178,19 g/mol
Estrar härledda från trans-4-metoxikanelsyra är effektiva absorbatorer av UV-strålning. Utgångsmaterialet var trans-4-metoxikanelsyra och 3,5-dimetoxibensoesyrametylester i isolerad avenantramidalkaloidsyntes. trans-4-metoxikanelsyra omvandlades till dess syraklorid (utbyte 98%) med tionylklorid. Anställd i organisk syntes av farmaceutiska intermediärer, syntetiska anti-adrenerga läkemedel esmolol, kosmetika ultraviolett absorption.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Estrar som härrör från trans-4-metoxikanelsyra är effektiva absorbatorer av UV-strålning. Utgångsmaterialet var trans-4-metoxikanelsyra och 3,5-dimetoxibensoesyrametylester i isolerad avenantramidalkaloidsyntes. trans-4-metoxikanelsyra omvandlades till dess syraklorid (utbyte 98%) med tionylklorid. Anställd i organisk syntes av farmaceutiska intermediärer, syntetiska anti-adrenerga läkemedel esmolol, kosmetika ultraviolett absorption.
Löslighet Löslig i etanol
, etylacetat och andra organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 943-89-5
Molekylformel C10H10O3
Molekylvikt (g/mol) 178.19
MDL-nummer MFCD00004398
InChI-nyckel AFDXODALSZRGIH-QPJJXVBHSA-N
Synonym 4-methoxycinnamic acid, p-methoxycinnamic acid, 3-4-methoxyphenyl acrylic acid, trans-4-methoxycinnamic acid, 4-methoxycinnamate, para-methoxycinnamic acid, o-methyl-p-coumaric acid, cinnamic acid, p-methoxy, e-3-4-methoxyphenyl acrylic acid, e-3-4-methoxyphenyl-2-propenoic acid
PubChem CID 699414
IUPAC-namn (E)-3-(4-metoxifenyl)prop-2-ensyra
LEDER COC1=CC=C(\C=C\C(O)=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-4-Methoxycinnamic acid
Smältpunkt 171 °C till 175 °C
Kvantitet 250 g
Beilstein 510468
Löslighetsinformation Löslig i etanol, etylacetat och andra organiska lösningsmedel.
Formel vikt 178.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.