Läs mer
trans-4-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10506494 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10506494 5 g Glass bottle 5g
10274774 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10506494 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 427500050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 13064-83-0
Molekylformel C8H14O2
Molekylvikt (g/mol) 142.20
MDL-nummer MFCD00074943,MFCD00074909,MFCD20617670
InChI-nyckel QTDXSEZXAPHVBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans-4-methylcyclohexanecarboxylic acid, 4-methylcyclohexanecarboxylic acid, 4-methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid, cis-4-methylcyclohexanecarboxylic acid, unii-70f0i2amtv, unii-m7dsk28350, trans-4-methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-methyl hexahydrobenzoic acid, trans-4-methylcyclohexane carboxylic acid, 70f0i2amtv
PubChem CID 20330
IUPAC-namn 4-methylcyclohexane-1-carboxylic acid
LEDER CC1CCC(CC1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-4-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid
Smältpunkt 109.0°C to 111.0°C
Kokpunkt 245.0°C
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Formel vikt 142.2
Procent renhet 98+%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • trans-4-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.