Läs mer
3-(Methylthio)aniline, 97%, ACROS Organics™
Produktkod. 10574101 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10574101 100 g Glass bottle 100g
1 options
Produktkod. 10574101 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 163191000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1783-81-9
Molekylformel C7H9NS
Molekylvikt (g/mol) 139.216
MDL-nummer MFCD00007793
InChI-nyckel KCHLDNLIJVSRPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylthio aniline, 3-aminothioanisole, m-aminothioanisole, m-methylthio aniline, benzenamine, 3-methylthio, 3-methylmercapto aniline, 3-methylsulfanyl aniline, 3-methylmercaptoaniline, 3-methylthiobenzenamine, m-aminophenyl methyl sulfide
PubChem CID 15693
IUPAC-namn 3-methylsulfanylaniline
LEDER CSC1=CC=CC(=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Methylthio)aniline
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Brown
Densitet 1.1300g/mL
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CH3SC6H4NH2
Brytningsindex 1.6410 to 1.6450 (20°C, 589nm)
Kvantitet 100 g
Beilstein 13, IV, 1007
Formel vikt 139.21
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-(Methylthio)aniline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.