Läs mer
trans-4-metylcyklohexanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7024825
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11440531
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20054.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7731-29-5 | C7H14O | 114.188 g/mol
trans-4-metylcyklohexanol används för att framställa 4-metylcyklohexylnitrit för att studera laserinducerad fluorescens (LIF) excitationsspektra för 4-metylcyklohexoxi- och dll-cyklohexoxiradikaler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar trans-4-metylcyklohexanol används för att framställa 4-metylcyklohexylnitrit för
att studera laserinducerad fluorescens (LIF) excitationsspektra av 4-metylcyklohexoxi- och d11-cyklohexoxiradikaler.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7731-29-5
Molekylformel C7H14O
Molekylvikt (g/mol) 114.188
MDL-nummer MFCD00064171
InChI-nyckel MQWCXKGKQLNYQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylcyclohexanol, trans-4-methylcyclohexanol, cis-4-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl, 1-methyl-4-cyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl-, trans, methyl cyclohexanol, p-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl-, cis, trans 4-methyl cyclohexanol
PubChem CID 11524
IUPAC-namn 4-metylcyklohexan-1-ol
LEDER CC1CCC(CC1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-4-Methylcyclohexanol
Densitet 0.91
Kokpunkt 173°C to 175°C
Flampunkt 72°C (162°F)
Brytningsindex 1.455
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 114.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.