Läs mer
trans-4-Methylcyclohexylamine, 99%
Produktkod. 15575906 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15575906 5 g 5g
15585906 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15575906 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 455920050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 2523-55-9 | C7H15N | 113.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2523-55-9
Molekylformel C7H15N
Molekylvikt (g/mol) 113.2
InChI-nyckel KSMVBYPXNKCPAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylcyclohexylamine, trans-4-methylcyclohexylamine, 4-methylcyclohexanamine, trans-4-methylcyclohexanamine, cyclohexanamine, 4-methyl, cis-4-methylcyclohexylamine, p-methylcyclohexylamine, trans-4-methyl-cyclohexylamine, trans-4-methylcyclohexyl amine, 4-methyl-cyclohexylamine
PubChem CID 80604
IUPAC-namn 4-methylcyclohexan-1-amine
LEDER CC1CCC(CC1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-4-Methylcyclohexylamine
Densitet 0.8500g/mL, 0.85
Kokpunkt 151.0°C to 154.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Linjär formel CH3C6H10NH2
Brytningsindex 1.4500 to 1.5480
Kvantitet 5 g
Formel vikt 113.2
Procent renhet 99%
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • trans-4-Methyl cylclohexyl amine, 99%
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.