Läs mer
trans-4-n-Butylcyclohexanecarboxylic acid, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15433868
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15433868 1 g 1g
15443868 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15433868 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57387.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38289-28-0
Molekylformel C11H20O2
Molekylvikt (g/mol) 184.279
MDL-nummer MFCD00059560
InChI-nyckel BALGERHMIXFENA-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans-4-butylcyclohexanecarboxylic acid, 4-butylcyclohexanecarboxylic acid, trans-4-n-butylcyclohexanecarboxylic acid, 4-butylcyclohexane carboxylic acid, 4-n-butylcyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-butyl, trans-4-butylcyclohexane carboxylic acid, 4-butylcyclohexanecarboxylic acid cis-and trans-mixture, cyclohexanecarboxylic acid, 4-butyl-, trans, enamine_005334
PubChem CID 2060518
IUPAC-namn 4-butylcyclohexane-1-carboxylic acid
LEDER CCCCC1CCC(CC1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-4-n-Butylcyclohexanecarboxylic acid
Kvantitet 1 g
Formel vikt 184.28
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • trans-4-n-Butylcyclohexanecarboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-4-n-Butylcyclohexanecarboxylic acid