Läs mer
trans-4-nitrocinnaminsyra, 98+%
Product Code. 11499863
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11499863 100 g 100g
11489863 25 g 25g
11409873 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11499863 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12990.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Add to basket
CAS: 882-06-4 | C9H7NO4 | 193,158 g/mol
trans-4-Nitrokanelsyra, används som råvara för sackarin. Det används också som en användbar kemikalie för biologiska tillämpningar. Vissa andra applikationer inkluderar att den används som en organisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
trans-4-Nitrokanelsyra, används som råvara för sackarin. Det används också som en användbar kemikalie för biologiska tillämpningar. Vissa andra applikationer inkluderar att den används som en organisk mellanprodukt.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Håll dig borta från starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 882-06-4
Molekylformel C9H7NO4
Molekylvikt (g/mol) 193.158
MDL-nummer MFCD00007381
InChI-nyckel XMMRNCHTDONGRJ-ZZXKWVIFSA-N
Synonym 4-nitrocinnamic acid, 3-4-nitrophenyl acrylic acid, p-nitrocinnamic acid, cinnamic acid, p-nitro, 2-propenoic acid, 3-4-nitrophenyl, e-3-4-nitrophenyl acrylic acid, 3-4-nitrophenyl propenoic acid, trans-4-nitrocinnamic acid, ccris 1665, 2e-3-4-nitrophenyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 737157
LEDER C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)[N+](=O)[O-]
Specifications
Kemiskt namn eller material trans-4-Nitrocinnamic acid
Smältpunkt ∼290 °C (dekomposition)
Odör Luktfritt
Kvantitet 100 g
Beilstein 1369659
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 193.16
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.