Läs mer
trans-4-Octene, 97%
Produktkod. p-7058745
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11354838 2 g 2g
11344838 10 g 10g
11334838 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11354838 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043155.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14850-23-8 | C8H16 | 112.216 g/mol
Det används i läkemedelsforskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14850-23-8
Molekylformel C8H16
Molekylvikt (g/mol) 112.216
MDL-nummer MFCD00009476
InChI-nyckel IRUCBBFNLDIMIK-BQYQJAHWSA-N
Synonym trans-4-octene, e-4-octene, trans-n-4-octene, e-oct-4-ene, 4-octene, e, 4-octene, 4-octene, 4e, unii-fkz5737b1w, n-trans-4-octene, 4e-4-octene
PubChem CID 5357253
IUPAC-namn (E)-okt-4-en
LEDER CCCC=CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-4-Octene
Densitet 0.715 g/mL
Kokpunkt 122°C to 123°C
Flampunkt 21°C (70°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.412
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN3295
Beilstein 1719104
Löslighetsinformation Sparingly soluble in water(10.7,mg/L).
Formel vikt 112.22
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.