Läs mer
trans-4-Phenyl-3-buten-2-one, 99%
Produktkod. 10279823 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10279823 50 g Glasflaska 50g
10269443 100 g Glasflaska 100g
10377770 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10279823 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 164520500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1896-62-4 | C10H10O | 146.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1896-62-4
Molekylformel C10H10O
Molekylvikt (g/mol) 146.19
MDL-nummer MFCD00008779
InChI-nyckel BWHOZHOGCMHOBV-BQYQJAHWSA-N
Synonym benzalacetone, benzylideneacetone, methyl styryl ketone, 4-phenylbut-3-en-2-one, acetocinnamone, 4-phenyl-3-buten-2-one, e-4-phenylbut-3-en-2-one, benzylidene acetone, trans-benzalacetone, benzalaceton
PubChem CID 637759
ChEBI CHEBI:78399
IUPAC-namn (E)-4-fenylbut-3-en-2-on
LEDER CC(=O)C=CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-4-Phenyl-3-buten-2-one
Namnnotering 99%
Smältpunkt 38.5°C to 41°C
Färg Gult
Kokpunkt 260°C to 262°C
Flampunkt 122°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH=CHCOCH3
Kvantitet 50 g
Beilstein 07, 364
Merck Index 15, 1140
Löslighetsinformation Solubility in water: negligible. Other solubilities: freely soluble in alcohol,benzene,chloroform and,ether
Formel vikt 146.19
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallin
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • trans-4-Phenyl-3-buten-2-one
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-4-Phenyl-3-buten-2-one
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.