Läs mer
trans-4-Phenyl-3-buten-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-4-Phenyl-3-buten-2-one |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3/b8-7+ |
| Formel vikt | 146.0732 |