Läs mer
trans-4-Phenylcyclohexanecarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-4-Phenylcyclohexanecarboxylic Acid |
| CAS | 1466-73-5 |
| Molekylformel | C13H16O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O2/c14-13(15)12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11-12H,6-9H2,(H,14,15)/t11-,12- |
| LEDER | OC(=O)[C@@H]1CC[C@H](CC1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 4-phenylcyclohexane-1-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.26 |
| Formel vikt | 204.115 |