missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
trans-4'-Propyl-(1,1'-bicyclohexyl)-4-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-4'-Propyl-(1,1'-bicyclohexyl)-4-carboxylic Acid |
| CAS | 65355-32-0 |
| Molekylformel | C16H28O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | (trans,trans)-4'-Propyl-[1,1'-bicyclohexyl]-4-carboxylic Acid, trans-4-(4-Propylcyclohexyl)cyclohexanecarboxylic Acid, trans-4-(trans-4-Propylcyclohexyl)cyclohexanecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C16H28O2/c1-2-3-12-4-6-13(7-5-12)14-8-10-15(11-9-14)16(17)18/h12-15H,2-11H2,1H3,(H,17,18)/t12-,13-,14-,15- |
| LEDER | CCC[C@@H]1CC[C@H](CC1)[C@@H]2CC[C@H](CC2)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-(4-propylcyclohexyl)cyclohexane-1-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 252.39 |
| Formel vikt | 252.2089 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?