missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(trans)-4-Propyl-1-methyl-L-proline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S,4R)-1-Methyl-4-propylpyrrolidine-2-carboxylic Acid |
| CAS | 13380-36-4 |
| Molekylformel | C9 H17 N O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (4R)-1-Methyl-4-propyl-L-proline, L-Proline','1-methyl-4-propyl-','trans-, Proline','1-methyl-4-propyl-','L-trans- (8CI), (4R)-1-Methyl-4-propyl-L-proline, 1-Methyl-4-propylproline |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO2/c1-3-4-7-5-8(9(11)12)10(2)6-7/h7-8H,3-6H2,1-2H3,(H,11,12)/t7-,8+/m1/s1 |
| LEDER | CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S,4R)-1-methyl-4-propylpyrrolidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 171.237 |
| Formel vikt | 171.126 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?