Läs mer
trans-4-tert-Pentylcyclohexanol, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11427014
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11427014
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21479.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20698-30-0
Molekylformel C11H22O
Molekylvikt (g/mol) 170.30
MDL-nummer MFCD00067157,MFCD00019356
InChI-nyckel VDQZABQVXYELSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-amylcyclohexanol, 4-tert-pentyl cyclohexanol, trans-4-tert-pentyl cyclohexanol, p-tert-amylcyclohexanol, trans-4-tert-pentylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-tert-pentyl, cyclohexanol, 4-1,1-dimethylpropyl, 4-2-methylbutan-2-yl cyclohexan-1-ol, 4-tert-pentylcyclohexanol, 4-2-methylbutan-2-yl cyclohexanol
PubChem CID 79302
IUPAC-namn 4-(2-methylbutan-2-yl)cyclohexan-1-ol
LEDER CCC(C)(C)C1CCC(O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-4-tert-Pentylcyclohexanol
Smältpunkt 24°C to 27°C
Kokpunkt 154°C to 156°C (40 mmHg)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 170.3
Procent renhet 97%