Läs mer
trans-4-(Trifluormetyl)cinnaminsyra, 98 %
Produktkod. p-7043797
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11377835 1 g 1g
11387835 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11377835 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02771.03
CAS: 16642-92-5 | C10H6F3O2 | 215,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16642-92-5
Molekylformel C10H6F3O2
Molekylvikt (g/mol) 215.15
MDL-nummer MFCD00002696
InChI-nyckel ANRMAUMHJREENI-ZZXKWVIFSA-M
Synonym 4-trifluoromethyl cinnamic acid, trans-4-trifluoromethyl cinnamic acid, p-trifluoromethyl cinnamic acid, e-3-4-trifluoromethyl phenyl acrylic acid, 2e-3-4-trifluoromethyl phenyl prop-2-enoic acid, 4-trifluoromethylcinnamic acid, 2-propenoic acid, 3-4-trifluoromethyl phenyl, 3-4-trifluoromethyl-phenyl-acrylic acid, ptf-cna, trans-4-trifluoromethylcinnamic acid
PubChem CID 688070
ChEBI CHEBI:60705
IUPAC-namn (E)-3-[4-(trifluormetyl)fenyl]prop-2-ensyra
LEDER [O-]C(=O)\C=C\C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid
Smältpunkt 230 °C till 234 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 1 g
Beilstein 2452800
Formel vikt 216.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.