Läs mer
Trans-4-(trifluormetyl)cyklohexankarboxylsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10517970 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10517970 5 g Glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10517970 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 432600050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
CAS: 133261-33-3 | C8H11F3O2 | 196.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trans-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid
CAS 133261-33-3
Smältpunkt 153 °C till 156 °C
Färg Gul till orange
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H11F3O2
MDL-nummer MFCD09037363
Kvantitet 5 g
Synonym 4-trifluoromethyl cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-trifluoromethyl cyclohexanecarboxylic acid, cis-4-trifluoromethyl cyclohexanecarboxylic acid, 4-trifluoromethyl cyclohexane-1-carboxylic acid, 1r,4r-4-trifluoromethyl cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-trifluoromethyl cyclohexane-carboxylicacid, trans-4-trifluoromethyl cyclohexane-carboxylic acid, trans-4-trifluoromethylcyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-cyclohexanecarboxylic acid
InChI-nyckel LMEAZIIFLVDISW-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CC(CCC1C(=O)O)C(F)(F)F
IUPAC-namn 4-(trifluormetyl)cyklohexan-1-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 196.17
PubChem CID 2779182
Formel vikt 196.17
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • trans-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid, 98%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.