Läs mer
trans-5-(4-Chlorophenyl)-4-methyl-2-thiazolidinethione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-5-(4-Chlorophenyl)-4-methyl-2-thiazolidinethione |
| CAS | 86603-14-7 |
| Molekylformel | C10H10ClNS2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (4R,5R)-5-(4-Chlorophenyl)-4-methylthiazolidine-2-thione |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10ClNS2/c1-6-9(14-10(13)12-6)7-2-4-8(11)5-3-7/h2-6,9H,1H3,(H,12,13)/t6-,9+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@H]1NC(=S)S[C@@H]1c2ccc(Cl)cc2 |
| IUPAC-namn | (4R,5R)-5-(4-chlorophenyl)-4-methyl-1,3-thiazolidine-2-thione |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.77 |
| Formel vikt | 242.9943 |