missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
trans-5,6-Dihydrodihydroxynaphthol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-5,6-Dihydrodihydroxynaphthol |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O3/c11-8-3-1-2-7-6(8)4-5-9(12)10(7)13/h1-5,9-13H/t9-,10-/m0/s1 |
| Formel vikt | 178.063 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?