Läs mer
trans-5,6-Dihydrodihydroxynaphthol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-5,6-Dihydrodihydroxynaphthol |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O3/c11-8-3-1-2-7-6(8)4-5-9(12)10(7)13/h1-5,9-13H/t9-,10-/m0/s1 |
| Formel vikt | 178.063 |