Läs mer
trans-5-decen, 97 %
Produktkod. 11362936
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11362936 1 g 1g
11372936 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11362936 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10689.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 7433-56-9 | C10H20 | 140,27 g/mol
trans-5-Decene har använts för att karakterisera effekten av cyklisering och storlek på stabiliteten hos Criegee-mellanprodukter som bildas vid ozonolys. Det har tillsatts till fenoxatiinkatjonradikal i acetonitrillösning för att bilda bis(10-fenoxatiiniumyl)alkanaddukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
trans-5-Decene har använts för att karakterisera effekten av cyklisering och storlek på stabiliteten hos Criegee-mellanprodukter som bildas vid ozonolys. Det har tillsatts till fenoxatiinkatjonradikal i acetonitrillösning för att bilda bis(10-fenoxatiiniumyl)alkanaddukter.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7433-56-9
Molekylformel C10H20
Molekylvikt (g/mol) 140.27
MDL-nummer MFCD00009508
InChI-nyckel UURSXESKOOOTOV-MDZDMXLPSA-N
Synonym trans-5-decene, e-5-decene, 5-decene, e, trans-dec-5-ene, 5e-decene, 5-decene, cis-5-decene, 5-decene, 5e, 5-trans-decene, 5e dec-5-ene
PubChem CID 637820
IUPAC-namn (E)-dec-5-en
LEDER CCCC\C=C\CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-5-Decene
Densitet 0.74
Kokpunkt 171 °C till 172 °C
Flampunkt 46 °C (114 °F)
Brytningsindex 1.424
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3295
Beilstein 1719487
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 140.27
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.