Läs mer
trans-7,8-Dihydroxy-7,8-dihydrobenzo[a]pyrene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-trans-7,8-Dihydroxy-7,8-dihydrobenzo[a]pyrene |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H14O2/c21-17-9-8-14-15-7-6-12-3-1-2-11-4-5-13(19(15)18(11)12)10-16(14)20(17)22/h1-10,17,20-22H/t17-,20-/m0/s1 |
| Formel vikt | 286.0994 |