missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(±)-trans-9,10-Epoxystearic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-trans-9,10-Epoxystearic Acid Methyl Ester |
| CAS | 6084-76-0 |
| Molekylformel | C19 H36 O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (2R,3R)-rel-3-Octyl-2-oxiraneoctanoic Acid Methyl Ester, trans-9,10-Epoxy-octadecanoic Acid Methyl Ester, (2R,3R)-rel-3-Octyl-oxiraneoctanoic acid methyl ester, trans-3-Octyl-oxiraneoctanoic acid methyl ester, Methyl trans-9,10-epoxyoctadecanoate, Methyl trans-9,10-epoxystearate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H36O3/c1-3-4-5-6-8-11-14-17-18(22-17)15-12-9-7-10-13-16-19(20)21-2/h17-18H,3-16H2,1-2H3/t17-,18-/m0/s1 |
| LEDER | CCCCCCCC[C@@H]1O[C@H]1CCCCCCCC(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl 8-[(2S,3S)-3-octyloxiran-2-yl]octanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 312.49 |
| Formel vikt | 312.2665 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?