Läs mer
trans-a-Asarone, TRC
Produktkod. 30336939
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30336939 500 mg
1 options
Produktkod. 30336939 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA780205500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Asarone
CAS 2883-98-9
Molekylformel C12 H16 O3
Kvantitet 500 mg
Synonym Benzene, 1,2,4-trimethoxy-5-(1E)-1-propen-1-yl-, Benzene, 1,2,4-trimethoxy-5-(1-propenyl)-, (E)-, Benzene, 1,2,4-trimethoxy-5-(1E)-1-propenyl- (9CI), Benzene, 1,2,4-trimethoxy-5-propenyl-, (E)- (8CI), Isoasaron (6CI), (E)-Asarone, 1,2,4-Trimethoxy-5-(1E)-1-propen-1-ylbenzene, Asaron, Asarone, Asarum camphor, trans-Asarone, trans-Isoasaron, trans-Isoasarone, α-Asaron, α-Asarone
InChI formel InChI=1S/C12H16O3/c1-5-6-9-7-11(14-3)12(15-4)8-10(9)13-2/h5-8H,1-4H3/b6-5+
LEDER COc1cc(OC)c(\C=C\C)cc1OC
IUPAC-namn 1,2,4-trimetoxi-5-[(E)-prop-1-enyl]bensen
Molekylvikt (g/mol) 208.25
Formel vikt 208.1099