Läs mer
trans-akonitsyra, 98 %
Produktkod. 11400591
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11400591 25 g 25g
11410591 100 g 100g
11420591 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11400591 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20087.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4023-65-8 | C6H6O6 | 174,108 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Tillämpningar
Det spelar en viktig roll som ett antimikrobiellt medel som blockerar omvandlingen av Leishmania donovani amastigoter till prostigoter. trans-akonitsyra används också vid syntes av akonitatestrar. Den kan användas för tvärbindning av polyvinylalkoholfilm för framställning av kompositnanofiltreringsmembran.
Löslighet
Lösligt i vatten vid 20 °C 400g/L. Något lösligt i eter.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4023-65-8
Molekylformel C6H6O6
Molekylvikt (g/mol) 174.108
MDL-nummer MFCD00002721
InChI-nyckel GTZCVFVGUGFEME-HNQUOIGGSA-N
Synonym trans-aconitic acid, trans-aconitate, e-1-propene-1,2,3-tricarboxylic acid, aconitic acid, e-prop-1-ene-1,2,3-tricarboxylic acid, aconitic acid, trans, trans aconitic acid, e-aconitic acid, unii-7db37960cw, 1e-1-propene-1,2,3-tricarboxylic acid
PubChem CID 444212
ChEBI CHEBI:32806
IUPAC-namn (E)-prop-l-en-1,2,3-trikarboxylsyra
LEDER C(C(=CC(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-Aconitic acid
Smältpunkt ∼190 °C (dekomposition)
Odör Luktfritt
Kvantitet 25 g
Merck Index 14,117
Löslighetsinformation Löslig i vatten vid 20 °C 400 g/L. Lätt löslig i eter.
Formel vikt 174.11
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • trans-Aconitic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-Aconitic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.