Läs mer
trans-akonitsyra, TRC
Produktkod. 30136451
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136451 1 g
30138158 5 g
30003763 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136451 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1898851G
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4023-65-8
Molekylformel C6 H6 O6
Molekylvikt (g/mol) 174.11
Synonym 1-Propene-1,2,3-tricarboxylic acid, (1E)-, 1-Propene-1,2,3-tricarboxylic acid, (E)- (8CI), Aconitic acid, trans- (6CI), (1E)-1-Propene-1,2,3-tricarboxylic acid, (1E)-Prop-1-ene-1,2,3-tricarboxylic acid, (E)-1-Propene-1,2,3-tricarboxylic acid, (E)-Aconitic acid, trans-1-Propene-1,2,3-tricarboxylic acid, trans-Aconitic acid
IUPAC-namn (E)-prop-1-en-1,2,3-trikarboxylsyra
LEDER OC(=O)C\C(=C/C(=O)O)\C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-Aconitic Acid
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H6O6/c7-4(8)1-3(6(11)12)2-5(9)10/h1H,2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b3-1+
Formel vikt 174.0164