Läs mer
trans-ACPD, MedChemExpress
Beskrivning
trans-ACPD, a metabotropic receptor agonist, produces calcium mobilization and an inward current in cultured cerebellar Purkinje neurons.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-ACPD |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 67684-64-4 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C7H11NO4 |
| För användning med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Synonym | Trans-(±)-ACP |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (288.73 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.57 mg/mL (20.62 mM; Need ultrasonic) |
| Show More |