Läs mer
trans-Amorolfine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-Amorolfine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H35NO/c1-7-21(5,6)20-10-8-19(9-11-20)12-16(2)13-22-14-17(3)23-18(4)15-22/h8-11,16-18H,7,12-15H2,1-6H3/t16?,17-,18-/m0/s1 |
| Formel vikt | 317.2719 |