Läs mer
trans-Anethole, 98+%
Produktkod. p-7021230
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11489040 25 g 25g
11499040 100 g 100g
11409050 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11489040 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13482.14
CAS: 4180-23-8 | C10H12O | 148,205 g/mol
trans-Anethole används för att hämma cancer i lungor och förmagar, används som kol- och energitillskott i odlingsmediet av Pseudomonas putida-stammen. Det används också som ett smakämne.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
trans-Anethole används för att hämma cancer i lungor och förmagar, används som kol- och energitillskott i odlingsmediet av Pseudomonas putida-stammen. Det används också som ett smakämne.
Löslighet Löslig i
bensen, etylacetat, aceton, koldisulfid.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4180-23-8
Molekylformel C10H12O
Molekylvikt (g/mol) 148.205
MDL-nummer MFCD00009284
InChI-nyckel RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
Synonym anethole, trans-anethole, e-anethole, 4-propenylanisole, anise camphor, trans-anethol, isoestragole, e-1-methoxy-4-prop-1-en-1-yl benzene, anethol, p-anethole
PubChem CID 637563
ChEBI CHEBI:35616
IUPAC-namn 1-metoxi-4-[(E)-prop-1-enyl]bensen
LEDER CC=CC1=CC=C(C=C1)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-Anethole
Namnnotering stabiliserad
Smältpunkt 20 °C till 23 °C
Densitet 0.991
Kokpunkt 232 °C till 235 °C
Flampunkt 96 °C (205 °F)
Brytningsindex 1.56
Kvantitet 25 g
Beilstein 774229
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,643
Löslighetsinformation Löslig i bensen, etylacetat, aceton, koldisulfid.
Formel vikt 148.21
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • trans-Anethole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-Anethole
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.