Läs mer
trans-Anethole, 99 %
Product Code. 10149931 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 mL
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
100ml
500ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10149931 5 mL Glasflaska 5ml
10081850 100 mL Glasflaska 100ml
10222942 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10149931 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 152530050
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
CAS: 4180-23-8 | C10H12O | 148,2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4180-23-8
Molekylformel C10H12O
Molekylvikt (g/mol) 148.2
MDL-nummer MFCD00009284
InChI-nyckel RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
Synonym anethole, trans-anethole, e-anethole, 4-propenylanisole, anise camphor, trans-anethol, isoestragole, e-1-methoxy-4-prop-1-en-1-yl benzene, anethol, p-anethole
PubChem CID 637563
ChEBI CHEBI:35616
IUPAC-namn 1-metoxi-4-[(E)-prop-1-enyl]bensen
LEDER CC=CC1=CC=C(C=C1)OC
Specifications
Kemiskt namn eller material trans-Anethole
Namnnotering 99%
Smältpunkt 23,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9875g/mL, 0.9875
Kokpunkt 234,0 °C till 237,0 °C
Flampunkt 90 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH=CHC6H4OCH3
Brytningsindex 1,5590 till 1,5620
Kvantitet 5 mL
Beilstein 06, 566
Merck Index 15, 636
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: praktiskt taget olöslig. Andra lösligheter: blandbart med eter, kloroform, lösligt i bensen, etylacetat, aceton, alkohol och koldisulfid
Formel vikt 148.2
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska efter smältning
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.