Läs mer
trans-Anethole, Mikromol™
Produktkod. 17962306
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17962306 100 mg
1 options
Produktkod. 17962306 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0164.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-10-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
trans-Anethole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-Anethole
CAS 4180-23-8
Analyt- eller komponentnamn trans-Anethole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H12 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym trans-Anethole, Benzene, 1-methoxy-4-(1E)-1-propen-1-yl-, Anisole, p-propenyl-, (E)- (8CI), Benzene, 1-methoxy-4-(1-propenyl)-, (E)-, Benzene, 1-methoxy-4-(1E)-1-propenyl- (9CI), 1-Methoxy-4-(1E)-1-propen-1-ylbenzene, (E)-1-(4-Methoxyphenyl)propene, (E)-1-p-Methoxyphenylpropene, (E)-Anethol, (E)-Anethole, 1-Methoxy-4-[(1E)-1-propenyl]benzene, NSC 209529, trans-1-(4-Methoxyphenyl)-1-propene, trans-1-(p-Methoxyphenyl)-1-propene, trans-1-(p-Methoxyphenyl)propene, trans-1-p-Anisylpropene, trans-4-(1-Propenyl)anisole, trans-Anethol, trans-p-Anethole, trans-p-Methoxy-beta-methylstyrene
InChI formel InChI=1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3-8H,1-2H3/b4-3+
LEDER COc1ccc(\C=C\C)cc1
IUPAC-namn 1-metoxi-4-[(E)-prop-1-enyl]bensen
Molekylvikt (g/mol) 148.2
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 148,0888 g/mol