Läs mer
trans-Azobenzene, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15830761
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15830761 25 g 25g
1 options
Produktkod. 15830761 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8201180025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-33-3
Specifikationer
Smältpunkt 66°C to 69°C
Densitet 1.203 g/cm3
Kokpunkt 291°C to 294°C/1013 hPa
Molekylformel C6H5N=NC6H5
MDL-nummer MFCD00003022
Kvantitet 25 g
Synonym trans-Azobenzene, Diazobenzene, Diphenyl diimide, Diphenyldiazene, trans-Azobenzene
Molekylvikt (g/mol) 182.22