Läs mer
trans-Azobenzene, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 66°C to 69°C |
| Densitet | 1.203 g/cm3 |
| Kokpunkt | 291°C to 294°C/1013 hPa |
| Molekylformel | C6H5N=NC6H5 |
| MDL-nummer | MFCD00003022 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | trans-Azobenzene, Diazobenzene, Diphenyl diimide, Diphenyldiazene, trans-Azobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.22 |
| Kvalitet | Research |