Läs mer
trans-b-metylstyren (stabiliserad med 3,5-di-tert-butylkatekol), TRC
Produktkod. 30472818
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30472818 1 g
1 options
Produktkod. 30472818 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3011601G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-beta-Methylstyrene
CAS 873-66-5
Molekylformel C9 H10
Kvantitet 1 g
Synonym Benzene','(1E)-1-propenyl- (9CI), Benzene','1-propenyl-','(E)-, Benzene','propenyl-','(E)- (8CI), (1E)-1-Propen-1-ylbenzene, (1E)-1-Propenylbenzene, (E)-1-Phenyl-1-propene, (E)-1-Phenylpropene, (E)-1-Phenylpropene, (E)-1-Propenylbenzene, (E)-Propenylbenzene, (E)-β-Methylstyrene, NSC 73958, trans-1-Methyl-2-phenylethene, trans-1-Phenyl-1-propene, trans-1-Phenylpropene, trans-1-Propenylbenzene, trans-3-Phenyl-2-propene, trans-Propenylbenzene, trans-β-Methylstyrene
InChI formel InChI=1S/C9H10/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h2-8H,1H3/b6-2+
LEDER C\C=C\c1ccccc1
IUPAC-namn [(E)-prop-1-enyl]bensen
Molekylvikt (g/mol) 118.18
Formel vikt 118.0783