Läs mer
trans-Benzaldoxime, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | anti-Benzaldoxime |
| CAS | 622-31-1 |
| Molekylformel | C7 H7 N O |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO/c9-8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6,9H/b8-6+ |
| LEDER | O\N=C\c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | (NE)-N-benzylidenehydroxylamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 121.14 |
| Formel vikt | 121.0528 |