Läs mer
trans-beta-metyl-beta-nitrostyren, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10380204 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10380204 1 g Glasflaska 1g
10085093 5 g Glasflaska 5g
10137083 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10380204 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 386510010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 705-60-2 | C9H9NO2 | 163.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 705-60-2
Molekylformel C9H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 163.18
MDL-nummer MFCD00014720
InChI-nyckel WGSVFWFSJDAYBM-BQYQJAHWSA-N
Synonym 1-phenyl-2-nitropropene, 2-nitroprop-1-en-1-yl benzene, 2-nitro-1-propenyl benzene, 2-nitropropenyl benzene, benzene, 2-nitro-1-propenyl, benzene, 2-nitropropenyl, 1-2-nitropropenyl benzene, caswell no. 604, trans-beta-methyl-beta-nitrostyrene
PubChem CID 1549520
IUPAC-namn [(E)-2-nitroprop-l-enyl]bensen
LEDER C\C(=C/C1=CC=CC=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-β-Methyl-β-nitrostyrene
Smältpunkt 64°C to 67°C
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CHC(CH3)NO2
Kvantitet 1 g
Formel vikt 163.17
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • trans-ß-Methyl-ß-nitrostyrene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.