Läs mer
trans-beta-nitrostyren, TRC
Produktkod. 30479105
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30479105 5 g
1 options
Produktkod. 30479105 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN5250005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-beta-Nitrostyrene
CAS 5153-67-3
Molekylformel C8H7NO2
Kvantitet 5 g
Synonym [(1E)-2-nitroethenyl]benzene, (2-Nitroethenyl)benzene, (E)-1-Nitro-2-phenylethene, (E)-1-Nitro-2-phenylethylene, (E)-beta-Nitrostyrene, [(1E)-2-Nitroethenyl]benzene, trans-1-Nitro-2-phenylethylene
InChI formel InChI=1S/C8H7NO2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H/b7-6+
LEDER [O-][N+](=O)\C=C\c1ccccc1
IUPAC-namn [(E)-2-nitroetenyl]bensen
Molekylvikt (g/mol) 149.15
Formel vikt 149.0477