Läs mer
trans-beta-ocimen, TRC
Produktkod. 30009629
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009629 50 mg
30012345 100 mg
17960325 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30009629 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO15002550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3779-61-1
Molekylformel C10 H16
Molekylvikt (g/mol) 136.23
Synonym 3E)-3,7-Dimethyl-1,3,6-octatriene, (3E)-Ocimene, (E)-Ocimene, (E)-β-Ocimene, trans-3,7-Dimethyl-1,3,6-octatriene, trans-β-Ocimene, β-trans-Ocimene, trans-β-Ocimene, trans-beta-Ocimene, trans-3,7-Dimethyl-1,3,6-octatriene
IUPAC-namn (3E)-3,7-dimetylokta-1,3,6-trien
LEDER C/C(C=C)=C\C/C=C(C)/C
Specifications
Kemiskt namn eller material trans-beta-Ocimene
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7-8H,1,6H2,2-4H3/b10-8+
Formel vikt 136.1252