missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

trans-beta-ocimen, TRC

Produktkod. 30012345
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012345 100 mg
30009629 50 mg
17960325 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30012345 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO150025100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 3779-61-1
Molekylformel C10 H16
Molekylvikt (g/mol) 136.23
Synonym 3E)-3,7-Dimethyl-1,3,6-octatriene, (3E)-Ocimene, (E)-Ocimene, (E)-β-Ocimene, trans-3,7-Dimethyl-1,3,6-octatriene, trans-β-Ocimene, β-trans-Ocimene, trans-β-Ocimene, trans-beta-Ocimene, trans-3,7-Dimethyl-1,3,6-octatriene
IUPAC-namn (3E)-3,7-dimetylokta-1,3,6-trien
LEDER C/C(C=C)=C\C/C=C(C)/C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material trans-beta-Ocimene
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7-8H,1,6H2,2-4H3/b10-8+
Formel vikt 136.1252
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.