Läs mer
trans-beta-styrylboronsyra, 97 %
Produktkod. 15429987
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15429987 1 g 1g
15439987 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15429987 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53227.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6783-05-7 | C8H9BO2 | 147,97 g/mol
trans-beta-styrylboronsyra som reagens används för palladium (Pd)-katalyserade Suzuki-Miyaura-kopplingsreaktioner, diastereoselektiv syntes via Pd-katalyserad Heck-Suzuki-kaskadreaktion och rodium (Rh)-katalyserade intramolekylära aminering av arylazider. Det används också som reagens vid framställning av optiskt aktiva omättade aminosyror genom diastereoselektiv Petasis borono-Mannich-reaktion och aminoalkoholdiener via Petasis 3-komponentreaktion med användning av Ru-katalyserad ringslutande metates och isomerisering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
trans-beta-styrylboronsyra som reagens används för palladium (Pd)-katalyserade Suzuki-Miyaura-kopplingsreaktioner, diastereoselektiv syntes via Pd-katalyserad Heck-Suzuki-kaskadreaktion och rodium (Rh)-katalyserade intramolekylära aminering av arylazider. Det används också som reagens vid framställning av optiskt aktiva omättade aminosyror genom diastereoselektiv Petasis borono-Mannich-reaktion och aminoalkoholdiener via Petasis 3-komponentreaktion med användning av Ru-katalyserad ringslutande metates och isomerisering.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6783-05-7
MDL-nummer MFCD00963621
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-beta-Styrylboronic acid
Smältpunkt 98 °C till 100 °C
Molekylformel C11H10N4O4
Kvantitet 1 g
Synonym carbadox, unii-m2x04r2e2y, getroxel, mecadox, dsstox_cid_23913, dsstox_rid_80088, dsstox_gsid_43913, fortigro, karbadox czech, methyl n-e-1-hydroxy-4-oxidoquinoxalin-4-ium-2-ylidene methyl iminocarbamate
InChI-nyckel BPMVRAQIQQEBLN-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(=O)N=NC=C1C=[N+](C2=CC=CC=C2N1O)[O-]
IUPAC-namn metyl N-[(E)-(1-hydroxi-4-oxidokinoxalin-4-ium-2-yliden)metyl]iminokarbamat
Molekylvikt (g/mol) 262.23
PubChem CID 5353472
Formel vikt 147.97
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.