Läs mer
trans-beta-styrylboronsyra pinacol ester, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11348906
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11348906 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 11348906 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19529.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 83947-56-2 | C14H19BO2 | 230.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 83947-56-2
Molekylformel C14H19BO2
Molekylvikt (g/mol) 230.11
MDL-nummer MFCD03453666
InChI-nyckel ARAINKADEARZLZ-ZHACJKMWSA-N
Synonym e-4,4,5,5-tetramethyl-2-styryl-1,3,2-dioxaborolane, e-phenylethenylboronic acid, pinacol ester, trans-styrylboronic acid, pinacol ester, beta-styrylboronic acid pinacol ester, trans-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl styrene, 4,4,5,5-tetramethyl-2-styryl-1,3,2-dioxaborolane, trans-beta-styrylboronic acid pinacol ester, trans-2-phenylvinylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-e-2-phenylethenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-e-2-phenylvinyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 5708413
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)\C=C\C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-beta-Styrylboronic acid pinacol ester
Smältpunkt 27°C to 33°C
Kokpunkt 128°C (4 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.529
Kvantitet 250 mg
Beilstein 8617179
IUPAC-namn 4,4,5,5-tetrametyl-2-[(E)-2-fenyletenyl]-1,3,2-dioxaborolan
Formel vikt 230.12
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.