Läs mer
trans-Bifenthrin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-Bifenthrin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H22ClF3O2/c1-14-16(10-7-11-17(14)15-8-5-4-6-9-15)13-29-21(28)20-18(22(20,2)3)12-19(24)23(25,26)27/h4-12,18,20H,13H2,1-3H3/b19-12- |
| Procent renhet | >95% |