Läs mer
trans-C75, MedChemExpress
Beskrivning
trans-C75 ((±)-C75) is an enantiomer of C75. C75 is a synthetic fatty-acid synthase (FASN) inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-C75 |
| CAS | 191282-48-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H22O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (±)-C75 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 83.3 mg/mL (327.54 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | O=C([C@@H](C1=C)[C@@H](CCCCCCCC)OC1=O)O.[relative stereochemistry] |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.32 |
| Visa mer |